missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMD534085, MedChemExpress

Product Code. 16452407
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
1mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16452407

Brand: Medchem Express HY15000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.

EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.

Spezifikation

Chemical Name or Material EMD534085
Physical Form Solid
CAS 858668-07-2
Color Off-White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H31F3N4O2
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Solubility Information DMSO : ≥ 26 mg/mL (54.56 mM)
SMILES O=C(NC[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@H](C3=CC=CC=C3)NC4=C(C=C(C(F)(F)F)C=C4)[C@@]2([H])O1)NCCN(C)C
Molecular Weight (g/mol) 476.53
Formula Weight 476.53
Percent Purity 98.83%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt