missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck PureProteome™ Albumin/IgG Depletion Kit

Product Code. 12511219
Click to view available options
Quantity:
Each
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12511219

Brand: Merck LSKMAGD12

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Beinhaltet

  • PureProteome Albumin/IgG Magnetic Beads, 12mL
  • 10x Phosphate Buffered Saline (PBS) wash and bind buffer, 7mL
  • Amicon Ultra-4 3K Centrifugal Filter, 8/Pk.

Provides rapid, scalable, and reproducible means to deplete >98% of both albumin and IgG from serum and plasma samples, facilitating the detection and analysis of proteins of interest

  • Beads are conjugated to an antibody specific for human serum albumin and to protein G for capturing IgG
  • Adjust bead volume based on sample volume and total protein concentration
  • No manipulation of tubes or multipart assemblies
  • No need for centrifugation; magnetic field immobilizes beads in seconds
  • Particle Size: 10μm
  • Volume: 1 Kit (12mL beads)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Detectable Analytes Albumin
Type PureProteome™ Albumin/IgG Depletion Kit
For Use With (Application) Serum depletion
Includes Albumin/IgG magnetic beads, 10X Phosphate Buffered Saline (PBS) wash and bind Buffer, Amicon Ultra-4 3K centrifugal filter
Quantity Each
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt