missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Wash Buffer, 1L packets
Click to view available options
Quantity:
10 Packets
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Descrizione
The eBioscience ELISA Wash Buffer Powder is a dried powder formulation of phosphate buffered saline with 0.05% Tween-20. Each packet is reconstituted in 1 Liter of distilled, deionized water, resulting in 1x PBS/Tween-20 buffer (pH 7.4).
Specifica
Specifica
| Product Type | Wash Buffer |
| Quantity | 10 Packets |
| Form | Powder |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Product Line | eBioscience |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto