missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Electrostatic Dissipative (ESD) Polyester Circuit Board Labels for M6/M7 Printers
Shop All Brady ProductsBeskrivning
- Meets recommended range for Dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008
- Meets UL969 Labeling and Marking Standard; CSA Accepted, RoHS Compliant
- Has surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials
- Made of B-473 polyester material
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Adhesive Type | Static-dissipative |
| Coating | None |
| Color | White |
| Finish | Gloss |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?