missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Single use, anti-static hygiene gown provides the user with full body protection
- Protects against activity related soiling and contamination
- Microporous, polyethylene lining is comfortable, and waterproof
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Hygiene Gown |
| Size | 3X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene, SMS, Microporous Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | None |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?