missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EKASTU Safety EKASTU Chemical Protection Gloves M2-PLUS, Size 7

Artikelnummer. 10695611
Click to view available options
:
EKASTU Chemical Protection Gloves M2-PLUS, Size 7

Artikelnummer. 10695611

Marke: EKASTU Safety 481110

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

EKASTU Chemical Protection Gloves M2-PLUS are resistant to many chemical substances such as acids,bases and organic oils and fats as well as bacteriological contamination.

Features: 

  • Anatomical shape with good gripability
  • Sanitised
  • Cotton lined
  • Patterned for a non-slip grip
  • High abrasion resistance
  • Glove can be used universally for laboratory, trade and industry
  • Excellent fingertip feel
  • Excellent abrasion resistance, allowing for long service life

Spezifikation

Cut Style Anatomical shape
Description EKASTU Chemical Protection Gloves M2-PLUS
Coating Material Chloroprene
Color Blue
Cut Resistance Rating 1
Disposable Reusable
Grade Category 3
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use Yes
Latex Free Yes
Size 7
Temperature (English) Max. Ambient
Finger Style Full fingers
Glove Cuff Color Blue
Lining Cotton (flocked)
Model M2-PLUS
Resistant To Acids, bases, organic oils and fats; Bacteriological contamination
Series M2-PLUS
Tensile Strength 1
Dimensions (L x W) 31 x 11 cm
Length (Metric) 31 cm
Width (Metric) 11 cm
Weight (Metric) Approx. 90 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt