missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECM-1/Secretory Component P85 Antibody (15), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18420286 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18420286 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18420286 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289451AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

ECM-1/Secretory Component P85 Monoclonal antibody specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ECM-1/Secretory Component P85
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 15
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ECM1, extracellular matrix protein 1, Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ECM-1/Secretory Component P85 (Met 1-Glu 540; NP_004416.1) .
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Extracellular Matrix, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1893
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.