missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
GREENER_CHOICE

Product Code. 16633902
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Bagged
Rack
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 960

Product Code. 16633902

Brand: Labcon 10379600069

Only null left
Add to basket
Add to basket

Fits Popular 10 μL Pipettors

  • Pipette Tip
  • Eclipse™ Extra Long
  • Graduated at 2 μL and 10 μL
  • With UltraFine™ point
  • Fits Popular 10 μL Pipettors
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA

Spezifikation

Volume (Metric) 10 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Length (English) 1.87 in.
Length (Metric) 47.6 mm
Certifications/Compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Clean Claims ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
For Use With (Application) Liquid Handing
Format Rack
Tip Style UltraFine
Packaging 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Quantity 96 tips/rack
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Universal Fit
Graduated Yes
Product Line Eclipse
Material Polypropylene USP Class VI Resin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt