missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECHS1 Antibody (3C6), Novus Biologicals™

Product Code. 18350878 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18350878 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18350878 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00001892M05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ECHS1 Monoclonal antibody specifically detects ECHS1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ECHS1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3C6
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH08906
Gene Alias EC 4.2.1, enoyl CoA hydratase, short chain, 1, mitochondrial, enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial, Enoyl-CoA hydratase 1, enoyl-CoA hydratase, mitochondrial, SCEHEC 4.2.1.17, Short-chain enoyl-CoA hydratase
Host Species Mouse
Immunogen ECHS1 (AAH08906, 13 a.a. ~ 290 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. GPLRPPVRCPAWRPFASGANFEYIIAEKRGKNNTVGLIQLNRPKALNALCDGLIDELNQALKIFEEDPAVGAIVLTGGDKAFAAGADIKEMQNLSFQDCYSSKFLKHWDHLTQVKKPVIAAVNGYAFGGGCELAMMCDIIYAGEKAQFAQPEILIGTIPGAGGTQRLTRAVGKSLAMEMVLTGDRISAQDAKQAGLVSKICPVETLVEEAIQCAEKIASNSKIVVAMAKESVNAAFEMTLTEGSKLEKKLFYSTFATDDRKEGMTAFVEKRKANFKDQ
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1892
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.