missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBP Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Product Code. 18389364 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18389364 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18389364 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306227H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

EBP Polyclonal specifically detects EBP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EBP
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias 3-beta-hydroxysteroid-Delta(8), CDPX2, Cholestenol Delta-isomerase, CPX3-beta-hydroxysteroid-delta-8, CPXDX-linked dominant (Happle syndrome), D8-D7 sterol isomerase, Delta(7)-isomerase, Delta(8)-Delta(7) sterol isomerase, delta-7-isomerase, EC 5.3.3.5, emopamil binding protein (sterol isomerase), Emopamil-binding protein, sterol 8-isomerase
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EBP fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10682
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.