missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EBF3 Polyclonal Antibody

EBF3 Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA568565
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EBF3 Polyclonal Antibody for Western Blot
Spezifikation
| EBF3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Ebf3 | |
| 3110018A08Rik; COE3; early B cell factor 3; early B-cell factor 3; EBF transcription factor 3; EBF3; EBF-3; mKIAA4201; O/E-2; OE-2; olf-1/EBF-like 2; Transcription factor COE3 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 361668 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| 0 | |
| Ebf3 | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of human EBF3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur