missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E2F1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Abnova PAB30865.100uL
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: ISPGKTPSQEVTSEEENRATDSATIVSPPPSSPPSSLTTDPSQSLLSLEQEPLLSRMGSLRAPVDEDRLSPLVAADSLLEHVREDFSGLLPEEFISLSPPHEALDYHFGLEEGEGIRDLFDCDFGDLSpecifications
| E2F1 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:500) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| E2F transcription factor 1 | |
| E2F1 | |
| Recombinant protein corresponding to human E2F1. | |
| RUO | |
| 1869 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide). | |
| E2F-1/RBAP1/RBBP3/RBP3 | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido