missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E2F-2 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30731491 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30731491 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30731491 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF5119MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

E2F-2 Polyclonal antibody specifically detects E2F-2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen E2F-2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias E2F transcription factor 2, E2F-2transcription factor E2F2
Host Species Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human E2F-2, Glu308-Asn437, Accession # Q14209
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1870
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.