missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-4031, MedChemExpress

Product Code. p-200101518
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16472707

Brand: Medchem Express HY15551

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.

E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.

Specifications

Chemical Name or Material E-4031
CAS 113559-13-0
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H29Cl2N3O3S
Quantity 50 mg
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (105.39 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(C(C2CCN(CCC3=NC(C)=CC=C3)CC2)=O)C=C1)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 474.44
Formula Weight 474.44
Percent Purity 96.2%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt