missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-2-(1-Butenyl)-1,3,2-benzodioxaborole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | (E)-2-(1-Butenyl)-1,3,2-benzodioxaborole |
| CAS | 106094-36-4 |
| Molecular Formula | C10H11BO2 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | 2-(1E)-1-Butenyl-1,3,2-benzodioxaborole |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11BO2/c1-2-3-8-11-12-9-6-4-5-7-10(9)13-11/h3-8H,2H2,1H3/b8-3+ |
| SMILES | B1(OC2=CC=CC=C2O1)/C=C/CC |
| IUPAC Name | 2-[(E)-but-1-enyl]-1,3,2-benzodioxaborole |
| Molecular Weight (g/mol) | 174 |
| Formula Weight | 174.0852 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?