missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dystrobrevin alpha Antibody (OTI1B2), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18403783 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18403783 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18403783 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP270591DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dystrobrevin alpha Monoclonal antibody specifically detects Dystrobrevin alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dystrobrevin alpha
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI1B2
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Alpha-dystrobrevin, D18S892EDTN, DRP3FLJ96209, DTN-1, DTN-2, DTN-3, DTN-A, dystrobrevin alpha, dystrobrevin, alpha, Dystrophin-related protein 3, LVNC1
Host Species Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Dystrobrevin alpha (NP_116761) produced in HEK293T cells.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1837
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.