missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DYRK1A Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18402447 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18402447 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18402447 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176559R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DYRK1A Polyclonal antibody specifically detects DYRK1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen DYRK1A
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A, DYRK1, MNBEC 2.7.110EC 2.7.12
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human DYRK1A. The immunogen is located within the last 50 amino acids of DYRK1A. Amino Acid Squence: LTMRQGADREESPMTGV
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1859
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.