missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DY131, MedChemExpress
Beskrivning
DY131 (GSK 9089) is a potent and selective ERRγ and ERRβ agonist. DY131displays inactive against ERRα, ERα and ERβ. DY131 also inhibits Smo signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | DY131 |
| CAS | 95167-41-2 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H21N3O2 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | GSK 9089 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (160.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N/N=C/C1=CC=C(N(CC)CC)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 311.38 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?