missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DPPII/QPP/DPP7 Antibody (035), DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90774FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DPPII/QPP/DPP7 Monoclonal specifically detects DPPII/QPP/DPP7 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spécification
| DPPII/QPP/DPP7 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| carboxytripeptidase, Dipeptidyl aminopeptidase II, dipeptidyl arylamidase II, dipeptidyl peptidase 2, Dipeptidyl peptidase 7, Dipeptidyl peptidase II, dipeptidylpeptidase 7, dipeptidyl-peptidase 7, dipeptidyl-peptidase II, DPP II, DPP2, DPPII, EC 3.4.14.2, QPP, Quiescent cell proline dipeptidase | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse DPPII/QPP/DPP7 (Q9ET221; Met1-Arg506). | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 29952 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 35 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu