missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Double Stranded DNA Monoclonal Antibody (AE-2)

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA135346
This item is not returnable.
View return policy
Description
AE-2 recognizes double stranded DNA expressed in the nucleus of eukaryotes. Dilution advice:.
Specifikationer
| Double Stranded DNA | |
| Monoclonal | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 0.02% sodium azide | |
| Mouse | |
| Purified | |
| RUO | |
| Multi-species | |
| Antibody | |
| IgG3 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| AE-2 | |
| Unconjugated | |
| dsdna | |
| Nuclei of Raji Burkitt's lymphoma cells. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| 4°C | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering