missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Doripenem monohydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16438166
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438166

missing translation for 'mfr': Medchem Express HYB0187A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Doripenem monohydrate is a new member of the carbapenem class of beta-lactam antibiotics with broad-spectrum coverage of Gram-positive, Gram-negative and anaerobic pathogens.

Doripenem monohydrate is a new member of the carbapenem class of beta-lactam antibiotics with broad-spectrum coverage of Gram-positive, Gram-negative and anaerobic pathogens.

Especificaciones

Chemical Name or Material Doripenem monohydrate
Physical Form Solid
CAS 364622-82-2
Color Light Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H26N4O7S2
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym S 4661 monohydrate
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (114.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(S[C@@H]3CN[C@H](CNS(=O)(N)=O)C3)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@H]([C@H](O)C)C1=O)O.O
Molecular Weight (g/mol) 438.52
Formula Weight 438.52
Percent Purity 99.97%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado