missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Code produit 18414307 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mL
Conditionnement:
0.5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18414307 0.5 mL 0.5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18414307 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP260666R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Host Species Donkey
Immunogen Human IgG whole molecule
Purification Method Multi-step
Quantity 0.5 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.