missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (Novartis patent anti-TMEM16A), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-27985CL1
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
| DOG1/TMEM16A | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A | |
| ANO1/ TMEM16A | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Novartis patent anti-TMEM16A | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 55107 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering