missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (DG1/447 + DOG-1.1) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | DOG1/TMEM16A |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | DG1/447 + DOG-1.1 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 μg/mL |
| Formulation | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human canine-1 protein (DG1/447) + A synthetic peptide from human canine-1 protein (MSDFVDWVIPDIPKDISQQIHKEKVLMVELFMREEQDKQQLL-ETCMEKERQKDEPPCNHHNTKACPDSLGSP-APSHAYHGGVL), conjugated to a carrier protein (DOG-1.1). (Uniprot: Q5XX6) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?