missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNMT1 Antibody (DNMT1/2061) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit. 18340642 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18340642 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18340642 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP308482

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

DNMT1 Monoclonal specifically detects DNMT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen DNMT1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone DNMT1/2061
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL
Formulation 10mM PBS
Gene Alias AIM, CXXC9CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI, DNA MTase HsaI, DNMT, Dnmt1, EC 2.1.1.37, FLJ16293, m.HsaI, MCMTMGC104992
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human DNMT1 protein fragment (around aa 767-912) (exact sequence is proprietary)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Angiogenesis, Cancer, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1786
Target Species Human
Content And Storage Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.