missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Polymerase Kappa Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18407663 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18407663 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18407663 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP106559JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DNA Polymerase Kappa Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase Kappa in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen DNA Polymerase Kappa
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 549
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DINB protein, DINPPOLQDINB1EC 2.7.7.7, DNA polymerase kappa, polymerase (DNA directed) kappa
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 825 and 870 of human DNA polymerase kappa using the numbering given in entry NP_057302.1
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51426
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.