missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Polymerase iota Antibody (OTI4C12) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Product Code. 30687904 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30687904 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30687904 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP344873AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNA Polymerase iota
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI4C12
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11201
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.