missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA-PKcs Antibody (3H6), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18405987 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18405987 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18405987 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222128JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DNA-PKcs Monoclonal antibody specifically detects DNA-PKcs in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNA-PKcs
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 3H6
Conjugate Janelia Fluor 549
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DNA-dependent protein kinase, DNA-dependent protein kinase catalytic subunit-like, DNA-PK catalytic subunit, DNA-PKcs, DNPK1, EC 2.7.11.1, HYRC, HYRC1, p460
Host Species Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human DNA PKcs expressed in E. coli. [Uniprot: P78527]
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Non homologous end joining, Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5591
Target Species Human, Mouse, Rat, Insect
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.