missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMGDH Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18459981 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18459981 25 μL 25µL
18168372 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18459981 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP23266625ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

DMGDH Polyclonal specifically detects DMGDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DMGDH
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias dimethylglycine dehydrogenase, dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial, DMGDHD, EC 1.5.99.2, ME2GLYDH
Gene Symbols DMGDH
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IINVVNGPITYSPDILPMVGPHQGVRNYWVAIGFGYGIIHAGGVGKYLSDWILHGEPPFDLIELDPNRYGKWTTTQYTE
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 29958
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.