missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ DLL4 Antibody Pair [HRP]
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
5 Plates
Unit Size:
Pack of 15
Pack of 5
Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse DLL4.
Specifications
Specifications
| Assay Range | 9.375 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 9.38-600 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificity | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse DLL4. |
| Target Species | Mouse |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | delta 4, Delta 4 precursor, delta ligand 4, delta4, delta-like 4 (Drosophila), delta-like 4 homolog, delta-like 4 homolog (Drosophila), delta-like 4 protein, delta-like protein 4, Drosophila Delta homolog 4, hdelta2, MGC126344, notch ligand delta-2, notch ligand DLL4 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering