missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Menthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| Formula Weight | 156.1514 |
| Chemical Name or Material | Menthol Racemic |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?