missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DJ-V-159, MedChemExpress

Product Code. 16415596
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16415596

Brand: Medchem Express HY114165

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).

DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).

Specifications

Chemical Name or Material DJ-V-159
Physical Form Solid
CAS 2253744-53-3
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H12F6N4O2
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 502.37
Formula Weight 502.37
Percent Purity 99.62%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato