missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Distigmine Bromide, TRC

Product Code. 30387376
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30387376 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30387376 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4935305MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 15876-67-2
Molecular Formula C22 H32 N4 O4 . 2 Br
Quantity 5 mg
Synonym Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, bromide (1:2), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, dibromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), BC 51, Distigmine bromide, Distigmine dibromide, Hexamarium, N,N'-Hexamethylenebis(3-N-methylcarbamoxy-1-methylpyridine)dibromide, Ubretid, Ubritil
InChI Formula InChI=1S/C22H32N4O4.2BrH/c1-23-13-9-11-19(17-23)29-21(27)25(3)15-7-5-6-8-16-26(4)22(28)30-20-12-10-14-24(2)18-20;;/h9-14,17-18H,5-8,15-16H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Br-].[Br-].CN(CCCCCCN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1)C(=O)Oc2ccc[n+](C)c2
IUPAC Name (1-methylpyridin-1-ium-3-yl) N-methyl-N-[6-[methyl-(1-methylpyridin-1-ium-3-yl)oxycarbonylamino]hexyl]carbamate;dibromide
Molecular Weight (g/mol) 576.32
Formula Weight 574.079
Chemical Name or Material Distigmine Bromide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.