missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Disposable Petri Dishes

Product Code. 15997850
Click to view available options
Diameter (Metric):
65 mm
90 mm
Unit Size:
Pack of 500
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15997850

Brand: Kartell™ 0036700

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Designed for routine lab work, bacteriological research

  • Disposable planar, clear Petri dishes in PS
  • Designed for routine lab work, bacteriological research
  • Specifications

    Certifications/Compliance CE marked, IVD
    Description Aspetic
    Color Clear
    Disposable Single-use
    Material Polystyrene
    Type Contact Dish
    For Use With (Application) Routine lab work, bacteriological research
    Quantity 1000
    Diameter (Metric) 65 mm
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato