missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DISC1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Product Code. 30731892 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
30731892 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30731892 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF6699Y

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

DISC1 Polyclonal antibody specifically detects DISC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen DISC1
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C1orf136, disrupted in schizophrenia 1, disrupted in schizophrenia 1 protein, FLJ13381, FLJ21640, FLJ25311, FLJ41105, KIAA0457, SCZD9
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human DISC1, Lys101-Arg260, Accession # Q9NRI5
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Alzheimers Research, Cognition and Behavior, Neurodegeneration, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 27185
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.