missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Direct Blue 71 (Technical Grade), TRC

Product Code. 30380576
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30380576 5 g -
30373510 25 g -
30383018 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30380576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4943185G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4399-55-7
Molecular Formula C40H23N7Na4O13S4
Molecular Weight (g/mol) 1029.87
Synonym 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI), C.I. Direct Blue 71 (7CI), C.I. Direct Blue 71, tetrasodium salt (8CI), Saturn Blue LBRR (6CI), Amanil FastBlue FFB, B2Rl, Belamine Fast Blue FFC, Benzanil Supra Blue BRR, C.I. 34140, Calcodur Blue SL, Chlorantine Fast Blue FFC, Chlorantine Fast BlueGLL, Chlorantine Fast Blue GLN, Dialuminous Blue BRR, Diaphtamine Blue FFL, Diazol Light Blue R, Dicorel Blue L 2R, Diphenyl Fast Blue GL, Diphenyl Fast Blue GLN, Direct Blue B 2RL, Direct Blue GLL, Direct Dark Blue L 3RB, Direct Deep Blue L 3RB, Direct Fast Blue, DirectFast Blue FF, Direct Fast Blue GLL, Direct Fast Blue L 2R, Direct Light Blue BRR, Direct Light Blue MFL, Direct Light Blue RS, Direct Lightfast Blue, Direct Lightfast Blue B 2RL, Direct Lightfast Navy Blue, Durazol Blue 2R, EMPA 133, Eliamina Blue FFL, Enianil Light Blue FFL, Fastusol Blue LBRRA, Fenaluz Blue FR, Fixanol Blue 2R, Helion Blue BRRL, Hispaluz Blue FF, Lightfast Blue, N.S. Fast Blue FR, Optisal Blue RL, Orbantin Blue BRR, Paranol Fast Blue FFL, Pontamine Fast Blue SFL, Pyrazol Fast Blue BS, Pyrazoline Blue GF, Reactive Blue GL, Sirius Blue S-RR, Sirius Light BlueBRR, Sirius Supra Blue BRR, Solamine Fast Blue BRR, Solantine Blue FF, Solar Blue G, Solius Light Blue BRR, Solophenyl Blue GL, Sumilight SupraBlue BRR, Suprazo Blue BRR, Suprexcel Blue 2GL, Tertrodirect Fast Blue R, Tetramine Fast Blue B 2R Extra, Triantine Fast Blue BLRN, TriantineLight Blue FRL
IUPAC Name tetrasodium;3-[(E)-[4-[(E)-[4-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]-6-sulfonatonaphthalen-1-yl]diazenyl]naphthalen-1-yl]diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ccc2c(O)c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c7ccccc47)c8ccc(cc38)S(=O)(=O)[O-])c(cc2c1)S(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C40H27N7O13S4.4Na/c41-22-8-10-25-21(16-22)17-38(64(58,59)60)39(40(25)48)47-46-35-15-14-34(28-11-9-24(20-30(28)35)61(49,50)51)45-44-33-13-12-32(26-4-1-2-5-27(26)33)43-42-23-18-31-29(37(19-23)63(55,56)57)6-3-7-36(31)62(52,53)54;;;;/h1-20,48H,41H2,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;/q;4*+1/p-4
Formula Weight 1028.9827
Chemical Name or Material Direct Blue 71
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.