missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals alpha,alpha-Diphenylglycine, 98%

Artikelnummer. 10737521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10737521 5 g Glass bottle 5g
10796252 25 g Glass bottle 25g
11956811 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10737521 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 171720050
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3060-50-2
Molecular Formula C14H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 227.26
MDL Number MFCD00008048
InChI Key YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
IUPAC Name 2-amino-2,2-diphenylacetic acid
SMILES NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Melting Point 244.0°C to 247.0°C
Color White
Loss on Drying 1% max.
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Linear Formula H2NC(C6H5)2CO2H
Quantity 5 g
Beilstein 14,I,625
Formula Weight 227.26
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material α,α-Diphenylglycine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.