missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dioctanoylglycol, TRC

Product Code. 30381285
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30381285 250 mg
30377956 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30381285 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD481013250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 627-86-1
Molecular Formula C18H34O4
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Synonym Dicapryloylglycol, Ethylene Glycol Dicaprylate, Ethylene Glycol Dioctanoate, Ethylenedioctanoate, NSC 97300
SMILES CCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCC

Spezifikation

Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-7-9-11-13-17(19)21-15-16-22-18(20)14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formula Weight 314.2457
Chemical Name or Material Dioctanoylglycol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.