missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl (2-Oxo-4-phenylbutyl)phosphonate, TRC

Código de producto. 30381150
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30381150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30381150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4554451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Dimethyl (2-Oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
CAS 41162-19-0
Molecular Formula C12H17O4P
Quantity 1 g
Synonym (2-Oxo-4-phenylbutyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, Bimatoprost Impurity 12
InChI Formula InChI=1S/C12H17O4P/c1-15-17(14,16-2)10-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3
SMILES COP(=O)(CC(=O)CCc1ccccc1)OC
IUPAC Name 1-dimethoxyphosphoryl-4-phenylbutan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 256.23
Formula Weight 256.0864
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.