missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethenamid, TRC

Product Code. 17938159
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17938159 5 mg 5mg
17998879 100 mg 100mg
17948899 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17938159 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4605805MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 87674-68-8
Molecular Formula C12 H18 Cl N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 275.79
Synonym 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, Dimethenamid, Fieldstar, Frontier, SAN 582, SAN 582H
IUPAC Name 2-chloro-N-(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide
SMILES COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C

Spécification

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight 275.0747
Chemical Name or Material Dimethenamid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.