missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrochelerythrine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Description
Dihydrochelerythrine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Dihydrochelerythrine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 6880-91-7 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H19NO4 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | 12,13-Dihydrochelerythrine |
| Solubility Information | DMSO : 20.83 mg/mL (59.62 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido