missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydro-2,4-dimethyl-3(2H)-thiophenone, TRC

Código de producto. 30377841
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30377841 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30377841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44949050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Dihydro-2,4-dimethyl-3(2H)-thiophenone
CAS 106014-15-7
Molecular Formula C6H10OS
Quantity 50 mg
Synonym 1,2,4,5-Tetradeoxy-1,4-epithio-2-methyl-3-pentulose, 2,3,4,5-Tetrahydro-2,4-dimethylthiophen-3-one
InChI Formula InChI=1S/C6H10OS/c1-4-3-8-5(2)6(4)7/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CC1CSC(C1=O)C
IUPAC Name 2,4-dimethylthiolan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 130.21
Formula Weight 130.0452
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.