missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl Succinate, TRC

Product Code. 30382694
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30382694 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30382694 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44506025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Succinic acid diethyl ester
CAS 123-25-1
Molecular Formula C8 H14 O4
Quantity 25 g
Synonym Succinic acid-diethyl ester, Butanedioic acid, 1,4-diethyl ester (ACI), Butanedioic acid, diethyl ester (9CI), Succinic acid, diethyl ester (6CI, 8CI), 1,4-Diethyl butanedioate, Butandioic acid diethyl ester, Clorius, DESU, Diethyl 1,2-ethanedicarboxylate, Diethyl butanedioate, Diethyl succinate, Ethyl succinate, NSC 8875
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)OCC
IUPAC Name diethyl butanedioate
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Formula Weight 174.0892
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.