missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl Malonate, TRC
Specifications
Specifications
| CAS | 105-53-3 |
| Molecular Formula | C7H12O4 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Malonic Acid Diethyl Ester, Propanedioic Acid Diethyl Ester, Carbethoxyacetic Ester, Dicarbethoxymethane, Diethyl Propane-1,3-dioate, Diethyl Propanedioate, Ethyl Malonate, Malonate Diethyl Ester, Methanedicarboxylic Acid Diethyl Ester-, NSC 136903, NSC 8864; |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight | 160.0736 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Diethyl Malonate |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?