missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Didecyldimethylammonium chloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Código de producto. 30315150
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30315150 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30315150 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12588000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10)
CAS 7173-51-5
Analyte or Component Names Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C22 H48 N . Cl
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym DDAC-C10, Didecyldimethylammonium-chloride
InChI Formula InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
IUPAC Name didecyl(dimethyl)azanium;chloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 362.08
Quantity 1 mL
Formula Weight 361.3475 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.