missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diclofensine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Diclofensine hydrochloride (Ro-8-4650 hydrochloride) is a potent inhibitor of monoamine reuptake, blocking the uptake of dopamine, noradrenaline, and serotonin by rat brain synaptosomes with IC50 values of 0.74, 2.3, and 3.7 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Diclofensine hydrochloride |
| CAS | 34041-84-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H18Cl3NO |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Ro 8-4650 hydrochloride |
| Solubility Information | H2O : ≥ 52 mg/mL (144.97 mM) |
| SMILES | CN1CC2=C(C=CC(OC)=C2)C(C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)C1.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 358.69 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?