missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Dicer knockout Mouse embryonic stem cells Lysate

Artikelnummer. 18064347 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 mg
missing translation for 'unitSize'
0.25mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18064347

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP197435

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Dicer knockout Mouse embryonic stem cells Lysate is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Embryo
Quantity 0.25 mg
Storage Buffer Standard RIPA buffer including protease and phosphatase inhibitors and 0.1% SDS. No reducing agents or loading buffer added.
Purity Protein
Cellular Fraction Whole
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt