missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicer Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Product Code. 18413953
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18413953 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18413953 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP171691AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Dicer Polyclonal antibody specifically detects Dicer in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dicer
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DCR1, Dicer, dicer 1, double-stranded RNA-specific endoribonuclease, dicer 1, ribonuclease type III, Dicer1, Dcr-1 homolog (Drosophila), EC 3.1.26, EC 3.1.26.-, EC 3.1.26.3, Helicase MOI, Helicase with RNase motif, helicase-moi, HERNADicer1, Dcr-1 homolog, K12H4.8-LIKE, KIAA0928endoribonuclease Dicer
Host Species Rabbit
Immunogen A recombinant protein made to an internal region of the human Dicer protein (within residues 1100-1300). [Swiss-Prot# Q9UPY3]
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Cytokine Research, Epigenetics, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23405
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.