missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibromo(glyme)nickel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 g |
| Formula Weight | 305.8401 |
| Chemical Name or Material | Dibromo(glyme)nickel |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?