missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ DHTKD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
Especificaciones
Especificaciones
| Cell Line | 293T |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Description | DHTKD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gene Accession No. | NM_018706 |
| Molecular Weight (g/mol) | Theoretical M.W. 103kDa |
| Plasmid | pCMV-DHTKD1 full-length |
| Quality Control Testing | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-DHTKD1 antibody (Mfr. No. H00055526-B01) by Western Blot. |
| Quantity | 100 μL |
| Storage Buffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Host Species | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido